Läs mer
1-Undecyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15438809
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438809 2 g 2g
11337885 10 g 10g
11347885 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02883.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2243-98-3 | C11H20 | 152.281 g/mol
1-Undecyne används som organisk reagenssyntes. Vidare används det vid framställning av ett antimalariamedel och antitrypanosomalt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Undecyne används som en reagens organisk syntes. Vidare används det vid framställning av ett antimalariamedel och antitrypanosomalt medel.
Löslighet
Blandbar med aceton, eter, etanol och bensen. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2243-98-3
Molekylformel C11H20
MDL-nummer MFCD00015063
InChI-nyckel YVSFLVNWJIEJRV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75249
ChEBI CHEBI:87545
IUPAC-namn undec-1-yn
LEDER CCCCCCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Undecyne
Smältpunkt -25°C
Densitet 0.77
Kokpunkt 196°C
Flampunkt 65°C
Odör Characteristic
Linjär formel CH3(CH2)8C≡CH
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 2 g
Beilstein 1740043
Synonym 1-undecyne, rutylidene, unii-y07u3q24us, undecyne, acmc-1 cr7r, 1-undecyne 10 g
Löslighetsinformation Miscible with acetone,ether,ethanol and benzene. Slightly miscible with water.
Molekylvikt (g/mol) 152.28
Formel vikt 152.28
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.