Läs mer
1-Undecyne, TRC
Produktkod. 30450616
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450616 5 g
30456812 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30450616 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU7889905G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Undecyne
CAS 2243-98-3
Molekylformel C11H20
Kvantitet 5 g
Synonym NSC 87633
InChI formel InChI=1S/C11H20/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h1H,4-11H2,2H3
LEDER CCCCCCCCCC#C
IUPAC-namn undec-1-yne
Molekylvikt (g/mol) 152.28
Formel vikt 152.1565