Beskrivning
- Liten, kompakt och pålitlig
- Steglöst justerbar hastighet från 1000 till 2800rpm
- Utmärkt blandningsverkan
- Det övre höljet och provrörets yta är gjorda av inert plast
- Bottensektionen är en belagd, zinkformgjutning
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 30 W |
| Produkttyp | Vortex Shaker |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Bredd (metrisk) | 95 mm |
| Vikt (metrisk) | 0.55 kg |
| För användning med (utrustning) | Blandning |
| Inkluderar | Universal 12VDC strömadapter |
| IP-betyg | IP 40 |