Läs mer
1-Vinyl-2-pyrrolidone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15859640
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15859640 250 mL 250ml
15849640 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15859640 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8085180250
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Stabilized with N,N′-di-sec-butyl-1,4-phenylenediamine for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-12-0
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 111.14
Specifikationer
Smältpunkt 13°C to 14°C
Densitet 1.04 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00003197
Kvantitet 250 mL
Synonym 1-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone