Läs mer
1-Vinylimidazol, 99 %
Produktkod. 11302917
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11302917 25 g 25g
11312917 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16174.14
 Begränsad artikel
CAS: 1072-63-5 | C5H6N2 | 94,12 g/mol
1-vinylimidazol används som monomer vid syntes av molekylärt präglade polymerer. Det är involverat i avlägsnandet av vinylskyddsgrupper med en isoprenkatalyserad litieringsprocess. Det är också involverat i framställningen av magnetiska poly(divinylbensen-1-vinylimidazol) mikropärlor. Vidare används den för att framställa jonpräglad polyvinylimidazol-kiseldioxidhybridsampolymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-vinylimidazol används som monomer vid syntes av molekylärt präglade polymerer. Det är involverat i avlägsnandet av vinylskyddsgrupper med en isoprenkatalyserad litieringsprocess. Det är också involverat i framställningen av magnetiska poly(divinylbensen-1-vinylimidazol) mikropärlor. Vidare används den för att framställa jonpräglad polyvinylimidazol-kiseldioxidhybridsampolymer.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1072-63-5
Molekylformel C5H6N2
Molekylvikt (g/mol) 94.12
MDL-nummer MFCD00005297
InChI-nyckel OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-vinylimidazole, 1-vinyl-1h-imidazole, n-vinylimidazole, 1h-imidazole, 1-ethenyl, lufixan, polyvinylimidazole, poly vinylimidazole, poly n-vinylimidazole, poly 1-vinylimidazole, n-vinylimidazole polymer
PubChem CID 66171
LEDER C=CN1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Vinylimidazole
Smältpunkt <-50 °C
Densitet 1.038
Kokpunkt 192 °C till 194 °C
Flampunkt 84 °C (183 °F)
Brytningsindex 1.5315
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3267
Beilstein 105321
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
IUPAC-namn 1-etenylimidazol
Formel vikt 94.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.