Läs mer
1-Vinylimidazol (stabiliserat med hydrokinon), TRC
Produktkod. 30450269
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30450269 1 mL
1 options
Produktkod. 30450269 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV7570351ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Vinylimidazole
CAS 1072-63-5
Molekylformel C5 H6 N2
Kvantitet 1 mL
Synonym Imidazole','1-vinyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Ethenyl-1H-imidazole, 1-Vinyl-1H-imidazole, 1-Vinylimidazole, N-Vinylimidazole, 1H-Imidazole','1-ethenyl-
InChI formel InChI=1S/C5H6N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h2-5H,1H2
LEDER C=Cn1ccnc1
IUPAC-namn 1-ethenylimidazol
Molekylvikt (g/mol) 94.114
Formel vikt 94.0531