Läs mer
1-Vinylnaftalen, 95 %, stick. med 4-tert-butylkatechol
Produktkod. 15469125
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469125 1 g 1g
15479125 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469125 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51043.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
CAS: 826-74-4 | C12H10 | 154,21 g/mol
1-Vinylnaftalen används som en prekursor för polynukleära aromatiska kolväten i tobaksrök. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Vinylnaftalen används som en prekursor för polynukleära aromatiska kolväten i tobaksrök. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i
etylacetat, hexan och metanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, värme, ljus, ultraviolett strålning och initiatorer av fria radikaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 826-74-4
Molekylformel C12H10
Molekylvikt (g/mol) 154.21
MDL-nummer MFCD00075766
InChI-nyckel IGGDKDTUCAWDAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-vinylnaphthalene, vinylnaphthalene, 1-vinyl naphthalene, unii-pf20cj2k0n, pf20cj2k0n, 1-vinylphthalene, 1-vinyl-naphthalene, naphthalene, ethenyl, naphthalen-1-yl ethene, naphthalene, 1-ethenyl
PubChem CID 70004
ChEBI CHEBI:51327
IUPAC-namn 1-etenylnaftalen
LEDER C=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Vinylnaphthalene
Namnnotering stabilized with 4-tert-butylcatechol
Densitet 1.04
Kokpunkt 135°C to 138°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ethyl acetate,hexane and methanol.
Formel vikt 154.21
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.