Läs mer
1-Vinylnaphthalen [Stabiliserat med 4000 ppm tert-butylkatekol], TRC
Produktkod. 30450366
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30450366 5 g
1 options
Produktkod. 30450366 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV4250005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Vinylnaphthalene
CAS 826-74-4
Molekylformel C12 H10
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Vinylnaphthalene
InChI formel InChI=1S/C12H10/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h2-9H,1H2
LEDER C=Cc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn 1-etenylnaftalen
Molekylvikt (g/mol) 154.21
Formel vikt 154.0783