Läs mer
Lenz Laborglasintrumente 1-vägskran med nyckelhål i glas
Beskrivning
- Avstängningskranar, rakt hål, med massiv glasplugg
- Enl. enligt DIN 12541-1
- Med massiv glasplugg och gängfäste
- En rak borrning
- Material: borosilikatglas 3.3
- Läckagetal enl. enligt DIN 12540-1
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggborrning | 8 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |