Läs mer
Masterflex™ Kranar med Luer-anslutningar
Produktkod. 11722683
Kontakter:
Luer
Luer-slip-hane
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11722683
Brand: Masterflex™ 3060000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglera flödet utan läckage med dessa kopplingar. Cole-Parmer™ Avstängningskranar med Luer-anslutningar finns med antingen luerlås hane eller luer hane.
  • Handle rotates 90°
  • PC body and HDPE stem
Specifikationer
Typ Stopcock
Material Polycarbonate, HDPE
Pluggmaterial Polycarbonate and HDPE
Utloppsport Male Luer Lock or A Male Luer Slip
Kontakter Luer