Läs mer
Masterflex™ Kranar med Luer-anslutningar
Produktkod. 11772643 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Kontakter:
Luer
Luer-slip-hane
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakter Förpackningsstorlek
11772643 Luer-slip-hane Paket med 10
11722683 Luer Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11772643 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 3060001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    628.79 SEK
    512.65 SEK / Paket med 10
    Save 116.14 SEK
    18% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglera flödet utan läckage med dessa kopplingar. Cole-Parmer™ Avstängningskranar med Luer-anslutningar finns med antingen luerlås hane eller luer hane.
  • Handtaget roterar 90°
  • PC-kropp och HDPE-skaft
Specifikationer
Typ Kran
Material Polykarbonat, HDPE
Pluggmaterial Polykarbonat och HDPE
Kontakter Luer-slip-hane