Läs mer
Uvex 1 X-Craft Low Cut 68082 Svart S1 PL Skor
Handla allt Uvex Produkter
Beskrivning
Direkt inspirerad av marknaden, det sportiga uvex 1 x-craft skyddsskoserie tar lätta applikationer inom handel, industri och logistik till nästa nivå. De uvex 1 x-craft är designad för prestationer och ger stöd för en mängd olika aktiviteter och arbetsmiljöer. Total flexibilitet och support garanteras tack vare sulan som har den uvex bionom x-principen och en integrerad flexzon i framfotsområdet. De uvex 1 x-craft tar också nötningsbeständighet, skydd och andningsförmåga till nästa nivå tack vare den dynamiska nötkåpan, tekniska yttre skomaterial och den perforerade plösdesignen. i-PUREnrj planet-mellansulan säkerställer konsekvent energiåtergång och är gjord med 15 % återvunnet granulat. Oavsett om det handlar om hållbarhet, komfort, sportighet eller innovation uvex 1 x-craft är helt enkelt nästa nivå av skyddssko.
- Sportig, särskilt lätt S1 PL skyddssko tillverkad av återvunnet och hållbart material
- Tillverkad av syntetiska material, så passande för personer som är allergiska mot krom
- Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och andra ämnen som stör vätmedel
- Individuellt justerbara, elastiska snören med snabbkoppling
- Lätt och andas uvex x-dry stickat planet textil yttre skomaterial
- Meshfoder som andas av 18 % bambu och 52 % återvunnen polyamid
- Uttagbar antistatisk bekväm innersula (artikelnummer: 95797-0)
- Stötdämpande uvex i-PUREnrj planet mellansula med energiretur, gjord med 15 % återvunnet granulat från produktionsöverskott
- Nötningsbeständig uvex x-tended grip planet TPU yttersula gjord med 10 % återvunnet granulat från produktionsöverskott
- Skumskydd av polyuretan
- Hälkorg i skummad polyuretan
- 100 % metallfri skyddande tåhätta
- Flexibel textil penetrationsmotstånd
- ESD-certifierad
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, Grön |
| Material | Polyuretan |
| Storlek | 49 |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Standardbredd |
| Latexfri | Ja |
| Vattentät | Nej |
| EN ISO 20345 | S1 |
| Visa mer |