Läs mer
Uvex 1 X-Craft Low Cut 68082 Svart S1 PL Skor
Produktkod. 17985456 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17985456 39
17965456 35
17985416 36
17975456 37
17915456 38
17905426 40
17925456 41
17945436 42
17915426 43
17955436 44
17925426 45
17925466 46
17915466 47
17965436 48
17935426 49
17975436 50
17945426 51
17985436 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17985456 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 6808239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.00 SEK
    1753.18 SEK / 1 par
    Save 306.82 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 29-10-2026
De uvex 1 x-craft är designad för prestationer och ger stöd för en mängd olika aktiviteter och arbetsmiljöer.
Direkt inspirerad av marknaden, det sportiga uvex 1 x-craft skyddsskoserie tar lätta applikationer inom handel, industri och logistik till nästa nivå. De uvex 1 x-craft är designad för prestationer och ger stöd för en mängd olika aktiviteter och arbetsmiljöer. Total flexibilitet och support garanteras tack vare sulan som har den uvex bionom x-principen och en integrerad flexzon i framfotsområdet. De uvex 1 x-craft tar också nötningsbeständighet, skydd och andningsförmåga till nästa nivå tack vare den dynamiska nötkåpan, tekniska yttre skomaterial och den perforerade plösdesignen. i-PUREnrj planet-mellansulan säkerställer konsekvent energiåtergång och är gjord med 15 % återvunnet granulat. Oavsett om det handlar om hållbarhet, komfort, sportighet eller innovation uvex 1 x-craft är helt enkelt nästa nivå av skyddssko.
  • Sportig, särskilt lätt S1 PL skyddssko tillverkad av återvunnet och hållbart material
  • Tillverkad av syntetiska material, så passande för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och andra ämnen som stör vätmedel
  • Individuellt justerbara, elastiska snören med snabbkoppling
  • Lätt och andas uvex x-dry stickat planet textil yttre skomaterial
  • Meshfoder som andas av 18 % bambu och 52 % återvunnen polyamid
  • Uttagbar antistatisk bekväm innersula (artikelnummer: 95797-0)
  • Stötdämpande uvex i-PUREnrj planet mellansula med energiretur, gjord med 15 % återvunnet granulat från produktionsöverskott
  • Nötningsbeständig uvex x-tended grip planet TPU yttersula gjord med 10 % återvunnet granulat från produktionsöverskott
  • Skumskydd av polyuretan
  • Hälkorg i skummad polyuretan
  • 100 % metallfri skyddande tåhätta
  • Flexibel textil penetrationsmotstånd
  • ESD-certifierad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Grön
Material Polyuretan
Storlek 39
Tåmaterial Sammansatt
Disponibel Återanvändbar
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S1
EN ISO 20347 O1
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp Sko