Läs mer
uvex 1 X-Tended Support S1 SRC Skyddsskor
Handla allt Uvex Produkter
Bredd (metrisk):
11 cm
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
46
47
48
49
50
51
52
Beskrivning
- Skor ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser
- Designad baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande
- Den ergonomiska konstruktionen av Uvex 1 skyddsskor erbjuder den perfekta balansen mellan skydd och komfort
- Skyddsklass S1 enligt EN ISO 20345:2011 med extra märkning för utmärkt halksäkerhet (SRC)
- 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta– kompakt, anatomiskt utformad, inte värmeledande och med god sidostabilitet
- Tillverkade av syntetiska material, vilket gör dem lämpliga för personer som är allergiska mot krom
- Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och andra ämnen som påverkar färgvätningen
- Medialt och lateralt hälstöd för foten med specialdesignad sidoram
- Uppfyller ESD-specifikationen med bleederresistor under 35 megaohm
- Elastiska snören för snabb, individuell justering - normala snören finns också
- Lämplig för ortopediska justeringar och innersulor från Uvex Medicare
- Finns i en mängd olika bredder och storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, Grå |
| Spetsmaterial | Elastisk |
| Liner material | Distansnät |
| Material | Mikrovelour |
| Storlek | 37 |
| Sulmaterial | Dual Density Polyuretan (PU) |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Bredd (metrisk) | 11 cm |
| Kön | Unisex |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |