Läs mer
uvex 1 X-Tended Support S1 SRC Skyddsskor
Produktkod. 15360793 Handla allt Uvex Produkter
Bredd (metrisk):
11 cm
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
46
47
48
49
50
51
52
Produktkod. 15360793
Brand: uvex 8511841
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uvex 1 skyddsskor ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser. Skor har designats baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande.
  • Skor ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser
  • Designad baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande
  • Den ergonomiska konstruktionen av Uvex 1 skyddsskor erbjuder den perfekta balansen mellan skydd och komfort
  • Skyddsklass S1 enligt EN ISO 20345:2011 med extra märkning för utmärkt halksäkerhet (SRC)
  • 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta– kompakt, anatomiskt utformad, inte värmeledande och med god sidostabilitet
  • Tillverkade av syntetiska material, vilket gör dem lämpliga för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och andra ämnen som påverkar färgvätningen
  • Medialt och lateralt hälstöd för foten med specialdesignad sidoram
  • Uppfyller ESD-specifikationen med bleederresistor under 35 megaohm
  • Elastiska snören för snabb, individuell justering - normala snören finns också
  • Lämplig för ortopediska justeringar och innersulor från Uvex Medicare
  • Finns i en mängd olika bredder och storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Grå
Spetsmaterial Elastisk
Liner material Distansnät
Material Mikrovelour
Storlek 41
Sulmaterial Dual Density Polyuretan (PU)
Tåmaterial Sammansatt
Bredd (metrisk) 11 cm
Kön Unisex
Latexfri Ja
Ankel stil Tränare
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S1
Produkttyp ESD skyddssko