Läs mer
uvex 1 X-Tended Support S3 SRC Snörstövlar, bredd 12
Produktkod. 15611572 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15611572 38
15681562 35
15691562 36
15601572 37
15621572 39
15631572 40
15641572 41
15651572 42
15661572 43
15671572 44
15681572 45
15691572 46
15601582 47
15611582 48
15621582 49
15631582 50
15641582 51
15651582 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 15611572 Leverantör uvex Leverantörsnummer 8517238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00 SEK
    1596.84 SEK / 1 par
    Save 93.16 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uvex 1 skyddsstövlar ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser. Stövlar har designats baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande.
  • Skor ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser
  • Designad baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande
  • Den ergonomiska konstruktionen av Uvex 1 skyddsskor erbjuder den perfekta balansen mellan skydd och komfort
  • Skyddsklass S3 enligt EN ISO 20345:2011 med extra märkning för utmärkt halksäkerhet (SRC)
  • 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta– kompakt, anatomiskt utformad, inte värmeledande och med god sidostabilitet
  • Tillverkade av syntetiska material, vilket gör dem lämpliga för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och andra ämnen som påverkar färgvätningen
  • Medialt och lateralt hälstöd för foten med specialdesignad sidoram
  • Uppfyller ESD-specifikationen med bleederresistor under 35 megaohm
  • Lämplig för ortopediska justeringar och innersulor från Uvex Medicare
  • Finns i en mängd olika bredder och storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Rött
Liner material Distansnät
Material Mikrovelour
Storlek 38
Sulmaterial Dual Density Polyuretan (PU)
Tåmaterial Sammansatt
Bredd (metrisk) 11 cm
Kön Unisex
Motståndskraftig mot Statisk
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S3
Produkttyp Skyddssko