Läs mer
uvex 1 X-Tended Support S3 SRC Snörstövlar, bredd 12
Produktkod. p-7236929 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Produktkod. 15681562
Brand: uvex 8517235
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uvex 1 skyddsstövlar ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser. Stövlar har designats baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande.
  • Skor ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser
  • Designad baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande
  • Den ergonomiska konstruktionen av Uvex 1 skyddsskor erbjuder den perfekta balansen mellan skydd och komfort
  • Skyddsklass S3 enligt EN ISO 20345:2011 med extra märkning för utmärkt halksäkerhet (SRC)
  • 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta– kompakt, anatomiskt utformad, inte värmeledande och med god sidostabilitet
  • Tillverkade av syntetiska material, vilket gör dem lämpliga för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och andra ämnen som påverkar färgvätningen
  • Medialt och lateralt hälstöd för foten med specialdesignad sidoram
  • Uppfyller ESD-specifikationen med bleederresistor under 35 megaohm
  • Lämplig för ortopediska justeringar och innersulor från Uvex Medicare
  • Finns i en mängd olika bredder och storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Rött
Liner material Distansnät
Material Mikrovelour
Storlek 35
Sulmaterial Dual Density Polyuretan (PU)
Tåmaterial Sammansatt
Bredd (metrisk) 11 cm
Kön Unisex
Motståndskraftig mot Statisk
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S3
Produkttyp Skyddssko