Läs mer
10-(1-Naphthyl)anthracene-9-boronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15469617
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469617 250 mg 250mg
15459617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52842.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 400607-46-7
Molekylformel C24H17BO2
Molekylvikt (g/mol) 348.21
MDL-nummer MFCD11977302
InChI-nyckel ASQXKNXJNDLXQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-naphthalen-1-yl anthracen-9-yl boronic acid, 10-1-naphthalenyl-9-anthracenyl boronic acid, 10-naphthalene-1-yl-9-anthracene boronic acid, 10-1-naphthyl anthracene-9-boronic acid, 10-naphthalen-1-yl anthracen-9-ylboronic acid, 10-napthalene-1-yl-9-anthracene boronic acid, 10-1-naphthyl-9-anthryl boronic acid, 10-1-naphthyl anthracene-9-ylboronic acid
PubChem CID 23088558
IUPAC-namn (10-naphthalen-1-ylanthracen-9-yl)boronic acid
LEDER OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C12)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-(1-Naphthyl)anthracene-9-boronic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 348.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.