missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
10,10-Dimethylanthrone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10,10-Dimethylanthrone |
| CAS | 5447-86-9 |
| Molekylformel | C16 H14 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 10,10-Dimethyl-9(10H)-Anthracenone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O/c1-16(2)13-9-5-3-7-11(13)15(17)12-8-4-6-10-14(12)16/h3-10H,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)c2ccccc2C(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 10,10-dimethylanthracen-9-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.28 |
| Formel vikt | 222.1045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?