Läs mer
10,10'-[Piperazin-1,4-diylbis(propan-3,1-diyl)]bis[2-(trifluormetyl)-10H-fenothiazin], Mikromol™
Produktkod. 30457448
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457448 4 x 25 mg
30050381 100 mg
30052336 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457448 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0114.0700254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
10,10'-[Piperazin-1,4-diylbis(propan-3,1-diyl)]bis[2-(trifluormetyl)-10H-fenothiazin], Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 10,10'-[Piperazine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyl)]bis[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine]
CAS 2376-89-8
Analyt- eller komponentnamn 10,10'-[Piperazine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyl)]bis[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine]
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C36 H34 F6 N4 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Fluphenazine Dihydrochloride Imp. D (EP), Fluphenazine Imp. D (EP), 10,10'-[Piperazine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyl)]bis[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine], Fluphenazine Dihydrochloride Impurity D, Fluphenazine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C36H34F6N4S2/c37-35(38,39)25-11-13-33-29(23-25)45(27-7-1-3-9-31(27)47-33)17-5-15-43-19-21-44(22-20-43)16-6-18-46-28-8-2-4-10-32(28)48-34-14-12-26(24-30(34)46)36(40,41)42/h1-4,7-14,23-24H,5-6,15-22H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(CCCN5c6ccccc6Sc7ccc(cc57)C(F)(F)F)CC4)c2c1
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)-10-[3-[4-[3-[2-(trifluormetyl)fenotiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]propyl]fenothiazin
Molekylvikt (g/mol) 700.8
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 700,2129 g/mol