Läs mer
10,11-Dehydro Misoprostol (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30365707
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365707 2.5 mg
30365391 25 mg
30356753 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30365707 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2305902.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58682-86-3
Molekylformel C22H36O4
Molekylvikt (g/mol) 364.52
Synonym (13E)-(+/-)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-10,13-dien-1-oic Acid Methyl Ester
IUPAC-namn metyl 7-((1R,2S)-2-((E)-4-hydroxy-4-metyloct-1-en-1-yl)-5-oxocyklopent-3-en-1-yl)heptanoat
LEDER O=C(OC)CCCCCC[C@@H]1[C@@H](/C=C/CC(O)(C)CCCC)C=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10,11-Dehydro Misoprostol (mixture of diastereomers)
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H36O4/c1-4-5-16-22(2,25)17-10-11-18-14-15-20(23)19(18)12-8-6-7-9-13-21(24)26-3/h10-11,14-15,18-19,25H,4-9,12-13,16-17H2,1-3H3/b11-10+/t18-,19+,22?/m0/s1
Formel vikt 364.26