Läs mer
10,11-Dihydro-10-hydroxykarbamazepin-D4 (Major), TRC
Produktkod. 30380229
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30380229 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30380229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44913710MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10,11-Dihydro-10-hydroxycarbazepine-D4 (Major)
CAS 1020719-39-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15 2H4 H10 N2 O2
Kvantitet 10 mg
Synonym Licarbazepine D4
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/i1D,3D,5D,7D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c2N(C(=O)N)c3ccccc3C(O)Cc2c1[2H]
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetradeuterio-6-hydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-11-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 258.31
Formel vikt 258.1306