Läs mer
10,11-Dihydro-11-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]-5H-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ol |
| CAS | 1241800-24-7 |
| Molekylformel | C21 H27 N3 O3 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Quetol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N3O3S/c25-14-16-27-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21(26)17-5-1-3-7-19(17)28-20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,22,25-26H,9-16H2 |
| LEDER | OCCOCCN1CCN(CC1)C2(O)Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| IUPAC-namn | 6-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]-5H-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.522 |
| Formel vikt | 401.177 |