Läs mer
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one (Dibenzosuberon), Mikromol™
Produktkod. 17932716
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17932716 100 mg
1 options
Produktkod. 17932716 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0062.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one (Dibenzosuberon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzosuberone
CAS 1210-35-1
Analyt- eller komponentnamn Dibenzosuberone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H12 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Amitriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Amitriptyline Imp. A (EP), Cyproheptadine Hydrochloride Imp. B (EP), Cyproheptadine Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Nortriptyline Imp. A (EP), Amitriptyline USP Related Compound A, Amitriptyline USP RC A, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one, Dibenzosuberone, Amitriptyline Related Compound A, Amitriptyline Hydrochloride Impurity A, Cyproheptadine Hydrochloride Impurity B, Nortriptyline Hydrochloride Impurity A, Amitriptyline Impurity A, Cyproheptadine Impurity B, Nortriptyline Impurity A
InChI formel InChI=1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
LEDER O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn 5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-one
Molekylvikt (g/mol) 208.26
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 208,0888 g/mol