Läs mer
(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)acetic Acid, Mikromol™
Beskrivning
(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)acetic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)acetic Acid |
| CAS | 3707-33-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)acetic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H14 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Acetic acid, 2-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-, Acetic acid, (10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)- (9CI), (10,11-Dihydrodibenzo[a,d]cyclohepten-5(10H)-ylidene)acetic acid, 5-Carboxymethylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,alpha-acetic acid, 10,11-dihydro- (7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O2/c18-17(19)11-16-14-7-3-1-5-12(14)9-10-13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,11H,9-10H2,(H,18,19) |
| LEDER | OC(=O)C=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 2-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ylidene)acetic acid |
| Visa mer |