missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene (Dibenzosuberane), Mikromol™

Produktkod. 30051560
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051560 25 mg
30049935 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051560 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0062.130025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene (Dibenzosuberane)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene (Dibenzosuberane)
CAS 833-48-7
Analyt- eller komponentnamn 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene (Dibenzosuberane)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H14
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, Dibenzosuberane
InChI formel InChI=1S/C15H14/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-8H,9-11H2
LEDER C1Cc2ccccc2Cc3ccccc13
IUPAC-namn 6,11-dihydro-5H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulene
Molekylvikt (g/mol) 194.27
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 194.1096 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.