Läs mer
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepin-5-karboxamid (10,11-Dihydro-karbamazepin), Mikromol™
Produktkod. 17984226
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17984226 25 mg
17903556 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17984226 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0076.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepin-5-karboxamid (10,11-Dihydro-karbamazepin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10,11-Dihydro-carbamazepine
CAS 3564-73-6
Analyt- eller komponentnamn 10,11-Dihydro-carbamazepine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H14 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Carbamazepine Imp. A (EP), Carbamazepine USP Related Compound A, Carbamazepine USP RC A, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-carbamazepine, Carbamazepine Related Compound A, Carbamazepine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn 5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-11-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 238.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 238,1106 g/mol