Läs mer
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin (Iminodibenzyl), Mikromol™
Produktkod. 17971456
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971456 100 mg
17952846 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17971456 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0076.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin (Iminodibenzyl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
CAS 494-19-9
Analyt- eller komponentnamn Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H13 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Trimipramine Maleate Imp. B (EP), Trimipramine Imp. B (EP), Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. E (EP), Trimipramine Maleate Imp. F (EP), Carbamazepine Imp. E (EP), Carbamazepine Impurity E, Clomipramine Hydrochloride Impurity E, Trimipramine Maleate Impurity F, Clomipramine Impurity E, Trimipramine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
LEDER C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
IUPAC-namn 6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepin
Molekylvikt (g/mol) 195.26
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 195,1048 g/mol