missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
10,11-Dihydrobenz[a]anthracene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10,11-Dihydrobenz[a]anthracene |
| CAS | 34501-50-3 |
| Molekylformel | C18H14 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1,3-6,8-12H,2,7H2 |
| LEDER | C1(C=C(C=CC2=C3C=CC=C2)C3=C4)=C4CCC=C1 |
| IUPAC-namn | 10,11-dihydrotetraphene |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.3 |
| Formel vikt | 230.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?