Läs mer
10,11-Dihydrokarbamazepin, 99%
Produktkod. 11324016
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324016 250 mg 250mg
11314016 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17271.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3564-73-6 | C15H14N2O | 238,29 g/mol
10,11-Dihydrokarbamazepin används som intern standard vid samtidig bestämning av karbamazepin och dess aktiva metabolit i plasma genom vätskekromatografi. Det kan användas i kemiluminescensmetoden för bestämning av karbamazepin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
10,11-Dihydrokarbamazepin används som intern standard vid samtidig bestämning av karbamazepin och dess aktiva metabolit i plasma genom vätskekromatografi. Det kan användas i kemiluminescensmetoden för bestämning av karbamazepin.
Löslighet
Löslig i diklormetan. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3564-73-6
Molekylformel C15H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 238.29
MDL-nummer MFCD00005072
InChI-nyckel PHNLCHMJDSSPDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10,11-dihydrocarbamazepine, 10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, unii-ec017va9fr, dihydrocarbamazepine, ec017va9fr, 5h-dibenz b,f azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro, chembl41543, 5,6-dihydrobenzo b 1 benzazepine-11-carboxamide, 10,11-dihydro-5h-dibenz b,f azepine-5-carboxamide
PubChem CID 19099
IUPAC-namn 2-azatricyklo[9.4.0.03,8]pentadeka-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-karboxamid
LEDER NC(=O)N1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10,11-Dihydrocarbamazepine
Smältpunkt 204 °C till 206 °C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 196969
Löslighetsinformation Löslig i dikloretan. Olöslig i vatten.
Formel vikt 238.29
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.