Läs mer
10,12-dokosadiynedionsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352926
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352926 5 g 5g
11342926 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10647.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28393-02-4 | C22H34O4 | 362.51 g/mol
Polymeriserbar disyra (10,12-dokosadiynedionsyra) användes såsom erhållen från GFS Chemicals . Syntes av dimesogena flytande kristaller med både kolesterol- och azobensengrupper sker genom förestring av 10,12-dokosadiynedionsyra. .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Polymeriserbar disyra (10,12-dokosadiynedionsyra) användes som erhållen från GFS Chemicals . Syntes av dimesogena flytande kristaller med både kolesterol- och azobensengrupper sker genom förestring av 10,12-dokosadiynedionsyra. .
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28393-02-4
Molekylformel C22H34O4
Molekylvikt (g/mol) 362.51
MDL-nummer MFCD00078306
InChI-nyckel XCUAGNLOPZWTEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10,12-docosadiynedioic acid, 10,12-docosadiyndioic acid, 10,12-docosadiynedioicacid, acmc-20aozt, 10,12-docasadiyndioic acid, 10,12-docosadiynedioic acid #, icosa-9,11-diyne-1,20-dicarboxylic acid
PubChem CID 544138
IUPAC-namn docosa-10,12-diynedionsyra
LEDER C(CCCCC(=O)O)CCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10,12-Docosadiynedioic acid
Smältpunkt 110°C to 112°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1803395
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 362.51
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.