Läs mer
10,12-Pentakosadiynonsyra, 98+%
Produktkod. 11327336
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327336 5 g 5g
11317336 1 g 1g
11337336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11327336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09313.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 66990-32-7 | C25H42O2 | 374,61 g/mol
10,12-Pentakosadiynsyra används vid framställning av kolorimetriska och fluorescenssensorer för katjoniska ytaktiva ämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 10,12-Pentakosadiynsyra används vid framställning av kolorimetriska och fluorescenssensorer för katjoniska
ytaktiva ämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med reduktionsmedel och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66990-32-7
Molekylformel C25H42O2
Molekylvikt (g/mol) 374.61
MDL-nummer MFCD00041684
InChI-nyckel ZPUDRBWHCWYMQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10,12-pentacosadiynoic acid, 10,12-pentacosadiynoicacid, acmc-209nx9, 10-12-pentacosadiynoic acid, 10,12-pentacosadiynoic acid hplc
PubChem CID 538433
IUPAC-namn pentakosa-10,12-diynsyra
LEDER CCCCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10,12-Pentacosadiynoic acid
Smältpunkt 62 °C till 65 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4189973
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 374.61
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.