Läs mer
10,12-tricosadiynosyra, TRC
Produktkod. 30455189
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30455189 10 mg
1 options
Produktkod. 30455189 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89646010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10,12-Tricosadiynoic Acid
CAS 66990-30-5
Molekylformel C23H38O2
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25/h2-10,15-22H2,1H3,(H,24,25)
LEDER CCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn Trikosa-10,12-diynosyra
Molekylvikt (g/mol) 346.56
Formel vikt 346.2872