Läs mer
10,12-tricosadiynosyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10,12-Tricosadiynoic Acid |
| CAS | 66990-30-5 |
| Molekylformel | C23H38O2 |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25/h2-10,15-22H2,1H3,(H,24,25) |
| LEDER | CCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | Trikosa-10,12-diynosyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.56 |
| Formel vikt | 346.2872 |