Läs mer
10,16-Dihydroxyhexadecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10,16-Dihydroxyhexadecanoic Acid |
| CAS | 3233-90-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 H32 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O4/c17-14-10-6-5-8-12-15(18)11-7-3-1-2-4-9-13-16(19)20/h15,17-18H,1-14H2,(H,19,20) |
| LEDER | OCCCCCCC(O)CCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 10,16-dihydroxyhexadecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.423 |
| Formel vikt | 288.23 |
| Visa mer |