missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine 5-Oxide (Mesoridazine 5-Sulfoxide), Mikromol™
Beskrivning
10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine 5-Oxide (Mesoridazine 5-Sulfoxide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mesoridazine 5-Sulfoxide |
| CAS | 53926-89-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mesoridazine 5-Sulfoxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H26 N2 O2 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine 5-Oxide, Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, 5-oxide (7CI), Thioridazine 2,5-disulfoxide, Thioridazine disulfoxide, Mesoridazine 5-Sulfoxide, Thioridazine Hydrochloride Imp. D (EP), Thioridazine Imp. D (EP), Thioridazine Hydrochloride Impurity D, Thioridazine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O2S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)27(25)21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(cc24)S(=O)C |
| IUPAC-namn | 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfinylphenothiazine 5-oxide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?