Läs mer
10-[2-[(2RS)-1-Metylpiperidin-2-yl]etyl]-2-(metylsulfonyl)-10H-fenotiazin 5,5-dioxid (Sulforidazin 5-sulfon), Mikromol™
Beskrivning
10-[2-[(2RS)-1-Metylpiperidin-2-yl]etyl]-2-(metylsulfonyl)-10H-fenotiazin 5,5-dioxid (Sulforidazin 5-sulfon)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulforidazine 5-Sulfone |
| CAS | 100574-22-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulforidazine 5-Sulfone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C21 H26 N2 O4 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, Sulforidazine 5-Sulfone, Thioridazine Hydrochloride Imp. A (EP), Thioridazine Imp. A (EP), Thioridazine Hydrochloride Impurity A, Thioridazine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O4S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)29(26,27)21-11-10-17(15-19(21)23)28(2,24)25/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 10-[2-(1-metylpiperidin-2-yl)etyl]-2-metylsulfonylfenotiazin 5,5-dioxid |
| Visa mer |