missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
10-[3-(Dimethylamino)propyl]-alpha-ethyl-10H-phenothiazine-2-methanol 5-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-[3-(Dimethylamino)propyl]-alpha-ethyl-10H-phenothiazine-2-methanol 5-Oxide |
| CAS | 89453-67-8 |
| Molekylformel | C20H26N2O2S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(1-Hydroxypropyl) Promazine Sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O2S/c1-4-18(23)15-10-11-20-17(14-15)22(13-7-12-21(2)3)16-8-5-6-9-19(16)25(20)24/h5-6,8-11,14,18,23H,4,7,12-13H2,1-3H3 |
| LEDER | O=S1C2=C(C=CC=C2)N(CCCN(C)C)C3=C1C=CC(C(O)CC)=C3 |
| IUPAC-namn | 10-(3-(dimethylamino)propyl)-2-(1-hydroxypropyl)-10H-phenothiazine 5-oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.5 |
| Formel vikt | 358.17 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?