missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
10-Acetyloxy Oxcarbazepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Acetyloxy Oxcarbazepine |
| CAS | 113952-21-9 |
| Molekylformel | C17 H14 N2 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N2O4/c1-10(20)23-16-12-7-3-5-9-14(12)19(17(18)22)13-8-4-2-6-11(13)15(16)21/h2-9,16H,1H3,(H2,18,22) |
| LEDER | CC(=O)OC1C(=O)c2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (11-carbamoyl-5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazepin-6-yl) acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.3 |
| Formel vikt | 310.0954 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?