Läs mer
10-Allyl-2-chloro-phenothiazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Allyl-2-chloro-phenothiazine |
| CAS | 63615-79-2 |
| Molekylformel | C15H12ClNS |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Chloro-10-(2-propen-1-yl)-10H-phenothiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12ClNS/c1-2-9-17-12-5-3-4-6-14(12)18-15-8-7-11(16)10-13(15)17/h2-8,10H,1,9H2 |
| LEDER | Clc1ccc2Sc3ccccc3N(CC=C)c2c1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-10-prop-2-enylphenothiazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.78 |
| Formel vikt | 273.0379 |