missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
10-Amino-1-decanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Amino-1-decanol |
| CAS | 23160-46-5 |
| Molekylformel | C10 H23 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H23NO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-11H2 |
| LEDER | NCCCCCCCCCCO |
| IUPAC-namn | 10-aminodecan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.3 |
| Formel vikt | 173.178 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?