Läs mer
Heidolph™ Polymax 1040 10° Shaker med vinklad plattform
Produktkod. 10599711 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
2 till 50 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
10599711 2 till 50 rpm Varje
1 options
Produktkod. 10599711 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5434221000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-12-2026
De Polymax 1040 är en medelstor modell och klarar en lastkapacitet på 5 kg. Använd denna modell för alla kärl - odlingsplattor, mediaflaskor, Erlenmeyer-kolvar - det finns ingen gräns.
  • De Polymax 1040 är en medelstor modell och klarar en lastkapacitet på 5 kg
  • Har en lutningsvinkel på 10° för en mycket starkare rörelse
  • Använd denna modell för alla kärl - odlingsplattor, mediaflaskor, Erlenmeyer-kolvar - det finns ingen gräns
  • Ställ in och justera kontinuerligt den variabla hastigheten på den analoga kontrollratten från 2 till 50 rpm - idealisk för cellodlingsplattor
  • Denna modell är lämplig för det modulära inkubatorsystemet
  • Rekommenderas för applikationer som kräver variabel temperaturreglering upp till 65° C
  • Analog processtimer tillåter obevakad drift och kan ställas in från 1 till 120 minuter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel 10°
Bärande kapacitet (metrisk) 5 kg
Hastighetsintervall 2 till 50 rpm
Elektriska krav 230/240 V, 50/60 Hz
Spänning 230/240 V
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Certifikat och efterlevnad EN 60529
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 375 mm
Höjd (metrisk) 195 mm
Bredd (metrisk) 320 mm
Controllertyp Elektronisk
Modell Polymax 1040
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar Halkfri gummimatta
Timerintervall 1 till 120 min.