missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
10-b-D-Glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-anthrone heptaacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-beta-D-Glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-anthrone heptaacetate |
| CAS | 13928-72-8 |
| Molekylformel | C35H36O16 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Barbaloin, heptaacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C35H36O16/c1-15(36)44-13-22-11-24-28(23-9-8-10-25(46-17(3)38)29(23)31(43)30(24)26(12-22)47-18(4)39)33-35(50-21(7)42)34(49-20(6)41)32(48-19(5)40)27(51-33)14-45-16(2)37/h8-12,27-28,32-35H,13-14H2,1-7H3/t27-,28+,32-,33+,34+,35+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)[C@H]2c3cccc(OC(=O)C)c3C(=O)c4c(OC(=O)C)cc(COC(=O)C)cc24 |
| IUPAC-namn | [(9S)-4,5-diacetyloxy-10-oxo-9-[(2S,3S,4R,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]-9H-anthracen-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 712.66 |
| Formel vikt | 712.2003 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?