Läs mer
10% Biodiesel/90% High Cetane Diesel Fuel, v/v, VHG™
Beskrivning
10% Biodiesel/90% High Cetane Diesel Fuel, v/v
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Biodiesel/Diesel Fuel Blends |
| Analyt- eller komponentnamn | Biodiesel/Diesel Fuel Blends |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Koncentration | 33147% |
| IUPAC-namn | Biodiesel@fs:Diesel Fuel Blends |
| Lösningsmedel eller matris | High Cetane Diesel Fuel/Biodiesel |
| Kvantitet | 50 ml |