Läs mer
10-Bromo-1-aminodecane, Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Bromo-1-aminodecane, Hydrobromide |
| CAS | 24566-82-3 |
| Molekylformel | C10 H22 Br N . Br H |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22BrN.BrH/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12;/h1-10,12H2;1H |
| LEDER | Br.NCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 10-bromodecan-1-amine;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.1 |
| Formel vikt | 315.0197 |