Läs mer
10-Bromo-1-decanol, TRC
Produktkod. 30346002
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30346002 10 g
1 options
Produktkod. 30346002 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68869010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Bromo-1-decanol
CAS 53463-68-6
Molekylformel C10H21BrO
Kvantitet 10 g
Synonym 10-Bromodecanol
InChI formel InChI=1S/C10H21BrO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-10H2
LEDER OCCCCCCCCCCBr
IUPAC-namn 10-bromodekan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 237.18
Formel vikt 236.0776