Läs mer
10-Bromo-1-decanol, TRC
Product Code. 30340883
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Product Code. Kvantitet
30340883 1 g
1 options
Product Code. 30340883 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6886901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 10-Bromo-1-decanol
CAS 53463-68-6
Molekylformel C10H21BrO
Kvantitet 1 g
Synonym 10-Bromodecanol
InChI formel InChI=1S/C10H21BrO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-10H2
LEDER OCCCCCCCCCCBr
IUPAC-namn 10-bromodekan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 237.18
Formel vikt 236.0776