Läs mer
10-Bromodecanoic acid, 95%
Produktkod. 15486758
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486758 5 g 5g
15496758 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60292.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50530-12-6 | C10H19BrO2 | 251.164 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Delvis blandbar i
vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50530-12-6
Molekylformel C10H19BrO2
Molekylvikt (g/mol) 251.164
MDL-nummer MFCD00014388
InChI-nyckel PGVRSPIEZYGOAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-bromo-decanoic acid, decanoic acid, 10-bromo, 10-bromanyldecanoic acid, 10-bromodecanoicacid, acmc-1aonn, 10-bromodecanoic acid., .omega.-bromodecanoic acid, ghl.pd_mitscher_leg0.481, ksc489q1r, 10-bromodecanoic acid
PubChem CID 142712
IUPAC-namn 10-bromodekansyra
LEDER C(CCCCC(=O)O)CCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Bromodecanoic acid
Smältpunkt 38°C to 41°C
Linjär formel Br(CH2)9CO2H
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Partly miscible in water.
Formel vikt 251.16
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.