Läs mer
10-Carboxylinalool, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Carboxylinalool |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O3/c1-4-10(3,13)7-5-6-8(2)9(11)12/h4,6,13H,1,5,7H2,2-3H3,(H,11,12)/b8-6+ |
| Formel vikt | 184.11 |