Läs mer
10-Deacetyl-7,10-dimetoxi-Baccatin III, TRC
Produktkod. 30135486
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135486 100 mg
17972935 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135486 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD198890100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 183133-94-0
Molekylformel C31 H40 O10
Molekylvikt (g/mol) 572.64
Synonym (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4,6-dimethoxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, [2aR-(2aα,4β,4aβ,6β,9α,11α,12α,12aα,12bα)]-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4,6-dimethoxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, CBT-1A
IUPAC-namn [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetyloxi-1,15-dihydroxy-9,12-dimetoxi-10,14,17,17-tetrametyl-11-oxo-6-oxatetracyklo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoat
LEDER CO[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C([C@@H](OC)C(=O)[C@]13C)C5(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Deacetyl-7,10-dimethoxy-Baccatin III
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C31H40O10/c1-16-19(33)14-31(36)26(40-27(35)18-11-9-8-10-12-18)24-29(5,25(34)23(38-7)22(16)28(31,3)4)20(37-6)13-21-30(24,15-39-21)41-17(2)32/h8-12,19-21,23-24,26,33,36H,13-15H2,1-7H3/t19-,20-,21+,23+,24-,26-,29+,30-,31+/m0/s1
Formel vikt 572.2621